Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif, col étroit, verre sodocalcique, ambre, col de joint rodé conique standard
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
Une température d’utilisation maximale de +100°C est recommandée Résistance aux chocs thermiques de 30 K. Classe hydrolytique 3. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
- Protection UV due à une coloration externe
- Tous les composants en verre
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage de réactifs photosensibles, de produits pharmaceutiques et chimiques ; transport et expédition d’échantillons photosensibles ; stockage de réactifs et produits chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques |
| Comprend | Avec bouchon à tête plate en verre rodé standard |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 42 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |