Learn More
Hach™ Réactifs pour l’ensemble de sachet de poudre d’azote-ammoniac
Click to view available options
Comprend:
Réactif de cyanurate d’ammoniac
Réactif de salicylate d’ammoniac
Description
Réactifs pré-mesurés en poudre dans des emballages individuels pour la détermination de l’azote d’ammoniac. Les réactifs Hach™ pour le kit de sachet de poudre d’azote-ammoniac comprennent les réactifs de cyanurate d’ammoniac et de salicylate d’ammoniac qui peuvent être achetés ensemble ou utilisés séparément.
- Réactifs en poudre prémesurés prêts à l’emploi dans des sachets scellés individuels
- Pour la détermination de l’azote d’ammoniac par la méthode avec salicylate (méthode Hach 55)
- Sachets de poudre de cyanurate d’ammoniac et de salicylate d’ammoniac pour 100 tests
- Les deux ensembles sont contenus dans l’ensemble de réactif en sachet de poudre d’azote-ammoniac (n° fab. 2668000)
Spécification
Spécification
| Analytes | Ammoniaque Azote |
| Couleur | Blanc |
| Format | Sachet individuel |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’azote d’ammoniac |
| À utiliser avec (équipement) | Tous sauf DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR 900 |
| Comprend | Réactif de salicylate d’ammoniac |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0,01 à 0,50 mg/l NH3-N |
| Taille de l’échantillon | 10 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonia Salicylate Reagent
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium salicylate, sodium nitroferricyanide