Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs et étalons pour analyseur de silice Orion™ 2230XP
Description
Assurez-vous que vous disposez des réactifs et des étalons dont vous avez besoin pour utiliser et entretenir l’analyseur de silice 2230XP Thermo Scientific™ Orion™. Le kit de réactifs contient les trois réactifs requis pour le fonctionnement et les étalons disponibles dans des flacons individuels. Pour une utilisation avec l’analyseur de silice 2230XP Orion.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,5 L |
| Description | Référence d’étalonnage 200 ppb |
| Type | Solution-étalon d’analyseur de silice |
| Plages de mesure | 200 ppb |
| Quantité | 0,5 L |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.