Learn More
Hanna Instruments Reagents for 100 tests Nickel, high
Marque:  Hanna Instruments HI93726-01
Reagents for 100 tests Nickel, high
Code produit. 10000831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.72€
    385.54€ / 1 pièce
    Économisez 200.18€
    34% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 26-01-2026
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Reagents for 100 tests Nickel, high
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA tetrasodium salt