Learn More
Eppendorf™ Barrettes de bouchons PCR en temps réel
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
240/paquet
Conditionnement:
120 pièces
Description
Barrettes de tubes et capuchons Masterclear Real Time PCR
• Détection des niveaux de fluorescence les plus faibles
• Détection de plus basses concentrations en acides nucléiques
• Amélioration du signal d'émission jusqu'à un facteur 10
• Le dôme inversé des capuchons Masterclear évite de rayer ou de contaminer la surface optique et réduit le volume d'air dans le microtube
• Le matériel et les procédés de production ont été optimisés pour la transmission de la lumière
• Les puits à fond blanc réduisent de manière significative le bruit de fond pour des résultats plus homogènes et plus reproductibles
• Le transfert de chaleur est optimisé grâce aux parois ultra minces
• Meilleure reproductibilité des valeurs Ct
• Barrette 12 tubes et capuchons
• Détection des niveaux de fluorescence les plus faibles
• Détection de plus basses concentrations en acides nucléiques
• Amélioration du signal d'émission jusqu'à un facteur 10
• Le dôme inversé des capuchons Masterclear évite de rayer ou de contaminer la surface optique et réduit le volume d'air dans le microtube
• Le matériel et les procédés de production ont été optimisés pour la transmission de la lumière
• Les puits à fond blanc réduisent de manière significative le bruit de fond pour des résultats plus homogènes et plus reproductibles
• Le transfert de chaleur est optimisé grâce aux parois ultra minces
• Meilleure reproductibilité des valeurs Ct
• Barrette 12 tubes et capuchons
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel |
| Nb par paquet | 240/paquet |