Learn More
Mésilate de réboxétine, LoGiCal
Code produit 30464176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464176 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464176 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1613.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Noms d’analytes ou de composants Reboxetine Mesilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2-[(R)-(2-éthoxyphénoxy)-phénylméthyl]morpholine ; acide méthanesulfonique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 409.5
Quantité 5 mg
Poids de la formule 409,1559 g/mol