Learn More
Recilisib, MedChemExpress
Code produit. 16486187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16486187
Marque: Medchem Express HY101625
MedChemExpress Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Recilisib (ON 01210) is a radioprotectant, which can activate AKT, PI3K activities in cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Recilisib
Forme physique Solid
CAS 334969-03-8
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13ClO4S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme ON 01210
Informations sur la solubilité DMSO : 35.71 mg/mL (106.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C/S(=O)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 336.79
Poids de la formule 336.79
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.