Learn More
asecos™ Recirculating Air Safety Storage Cabinet
GREENER_CHOICE
Code produit. 16238370 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Poids (impériale):
433.43 lb.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Poids (impériale) unitSize
16238370 433.43 lb. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16238370 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3293900130614
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Safe and approved storage with powder-coated sheet steel for aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Cabinet body
  • Robust construction and longevity: cabinet body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
  • Two in one: two hermetically separated storage compartments allow the isolated storage of acids and bases in one cabinet
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
Recirculating air filter system
  • Ideal for the direct installation in working areas – very low noise, only approx. 39 dB (A)
  • With multi-stage wideband filter
  • Monitoring electronics for extraction incl. cool-device cable and power plug
  • Optical and acoustical alarm including potential-free alarm contact
  • Display with innovative touch panel
  • Manual check of the filter saturation
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 16121/16122 Conformity, GS Certified, CE Compliant
Configuration 4 x Pull-out Shelf with Plastic Sump
Profondeur (impériale) intérieure 22.24 in.
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 565 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 565 x 485 x 1865 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 600 x 2300 mm
Modèle de porte Wing
À utiliser avec (application) Storage of Aggressive, Non flammable Hazardous Materials
Hauteur (impériale) intérieure 73.43 in.
Hauteur (métrique) extérieure 2300 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1865 mm
Comprend Interior Fittings
Modèle SLX.230.060.MH
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Pull-out Shelf
Revêtement de surface Melamin Resin Laminated
Poids (impériale) 433.43 lb.
Poids (métrique) 196.60 kg
Largeur (impériale) intérieure 19.09 in.
Largeur (métrique) extérieure 600 mm
Largeur (métrique) intérieure 485 mm
Couleur Light Gray
Profondeur (impériale) extérieure 24.21 in.
Hauteur (impériale) extérieure 90.55 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1865 mm
Matériau Chipboard
Type de produit Recirculating Air Safety Storage Cabinet
Largeur (impériale) extérieure 23.62 in.