Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Code produit. 11944818
Click to view available options
Débit:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 L/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
12 à 17 L
15 à 37 L
21 à 33 L
24 à 30 L
39 à 47 L
43 à 60 L
6 à 8 L
8 à 11 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11944818
Marque: Julabo™ 9671017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Indicateur de pression
  • Dérivation réglable pour pression de la pompe
  • Eau refroidie
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
Capacité (métrique) 12 à 17 L
Certifications/Conformité CE, CEI 60529: 21
Puissance de refroidissement 0,4 kW à -20°C, 0,85 kW à -10°C, 1,1 kW à 0°C, 1,5 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu
Débit 23 l/min
À utiliser avec (équipement) Pour un refroidissement respectueux de l’environnement
Gamme de températures 5°C à 40°C
Type Bain réfrigérant à recirculation
Pression max. 14,5 psi
Modèle FLW1701
Réfrigérant R404A
Stabilité de la température ± 0,5°C
Longueur (métrique) 76 cm
Largeur (métrique) 50 cm
Hauteur (métrique) 64 cm
Poids (métrique) 85 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115 / 230 V
Fréquence 50 / 60 Hz