Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Code produit. 15294363
Click to view available options
Débit:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 L/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
12 à 17 L
15 à 37 L
21 à 33 L
24 à 30 L
39 à 47 L
43 à 60 L
6 à 8 L
8 à 11 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15294363
Marque: Julabo™ 9601060
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Indicateur de pression
  • Dérivation réglable pour pression de la pompe
  • Eau refroidie
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
Capacité (métrique) 6 à 8 L
Certifications/Conformité CE
Puissance de refroidissement 0,21kW à -10°C, 0,4kW à 5°C, 0,47kW à 10°C, 0,6kW à 20°C (milieu éthanolique)
Débit 20 l/min
À utiliser avec (équipement) Pour les applications industrielles
Gamme de températures -20°C à +80°C
Capacité de chauffage 1,2 kW
Pression max. 7.25 psi
Modèle FCW600
Réfrigérant R134A
Stabilité de la température ±0,2°C
Longueur (métrique) 54 cm
Largeur (métrique) 35 cm
Hauteur (métrique) 49 cm
Poids (métrique) 43 kg
Alimentation électrique 230 V, 60 Hz, 8 A
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz