Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Teclu avec connexion Tétine pour gaz naturel, ouverture de 13 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construits avec une vanne à pointeau de commande de gaz
- La chambre de mélange conique spécialement conçue est incorporée, ce qui permet au brûleur de retirer une flamme très chaude
- Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
- Diamètre du brûleur de 13 mm, hauteur globale de 150 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur Teclu |
| Type de gaz | Gaz naturel / méthane, Natural Gas |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (application) | Verrerie et soudure |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Comprend | Connecteur T-Tine |
| Nb par paquet | 1 de chaque |