Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. victoria Aequorea victoria GFP Protein
Code produit. 16047590
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16047590
Marque: enQuireBio™ QP7182ec100ug
A DNA sequence encoding the Aequorea victoria (Jellyfish) Aequorea victoria GFP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom GFP Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) GFP
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée A. victoria
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MSKGEELFTG VVPILVELDG DVNGHKFSVS GEGEGDATYG KLTLKFICTT GKLPVPWPTL VTTFSYGVQC FSRYPDHMKQ HDFFKSAMPE GYVQERTIFF KDDGNYKTRA EVKFEGDTLV NRIELKGIDF KEDGNILGHK LEYNYNSHNV YIMADKQKNG IKVNFKIRHN IEDGSVQLAD HYQQNTPIGD GPVLLPDNHY LSTQSALSKD PNEKRDHMVL LEFVTAAGIT HGMDELYK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.