Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Endolysin Protein
Code produit. 16088300
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16088300
Marque: enQuireBio™ QP7339ec100ug
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Endolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_049736.1
Identification génétique (Entrez) 1258585
Nom Endolysin Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) E
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Bacteriophage
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MNIFEMLRID EGLRLKIYKD TEGYYTIGIG HLLTKSPSLN AAKSELDKAI GRNCNGVITK DEAEKLFNQD VDAAVRGILR NAKLKPVYDS LDAVRRCALI NMVFQMGETG VAGFTNSLRM LQQKRWDEAA VNLAKSRWYN QTPNRAKRVI TTFRTGTWDA YKNL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.