Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein
Code produit. 16078591
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16078591
Marque: enQuireBio™ QP9695ye50ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T7 (Bacteriophage T7) Single-stranded DNA-binding protein gp2.5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_041970.1
Identification génétique (Entrez) 1261080
Nom Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) 2.5
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Bacteriophage
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence MAKKIFTSAL GTAEPYAYIA KPDYGNEERG FGNPRGVYKV DLTIPNKDPR CQRMVDEIVK CHEEAYAAAV EEYEANPPAV ARGKKPLKPY EGDMPFFDNG DGTTTFKFKC YASFQDKKTK ETKHINLVVV DSKGKKMEDV PIIGGGSKLK VKYSLVPYKW NTAVGASVKL QLESVMLVEL ATFGGGEDDW ADEVEENGYV ASGSAKASKP RDEESWDEDD EESEEADEDG DF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.