Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine BTC Protein
A cDNA sequence encoding the BTC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 280737 |
---|---|
Nom | BTC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | BTC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964188
|
enQuireBio™
QP10540-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15954188
|
enQuireBio™
QP10540-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15944188
|
enQuireBio™
QP10540-1mg |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
280737 | |
Research Use Only | |
BTC | |
Bovine | |
Untagged | |
The Betacellulin Bovine Recombinant was lyophilized after extensive dialysis against 50mM acetic acid. |
BTC Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARAAPGSGA SPLPLLPALA LGLVILHCVV ADGNSTRSPE DDGLLCGDHA ENCPATTTQP KRRGHFSRCP KQYKHYCIKG RCRFVVAEQT PSCVCDEGYA GARCERVDLF YLRGDRGQIL VICLIAVMVI FIILVVSICT CCHPLRKRRK RRKKEEEMET LGKDITPIND DIQETSIA | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |