Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine DNase Protein
Code produit. 15998058
Click to view available options
Quantité:
20 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
20mg
Code produit. 15998058
Marque: enQuireBio™ QP1169320mg
A cDNA sequence encoding the DNase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 282217
Nom DNase Protein
Quantité 20 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) DNASE1
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Bovine
Espèces Bovine
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MRGTRLMGLL LALAGLLQLG LSLKIAAFNI RTFGETKMSN ATLASYIVRI VRRYDIVLIQ EVRDSHLVAV GKLLDYLNQD DPNTYHYVVS EPLGRNSYKE RYLFLFRPNK VSVLDTYQYD DGCESCGNDS FSREPAVVKF SSHSTKVKEF AIVALHSAPS DAVAEINSLY DVYLDVQQKW HLNDVMLMGD FNADCSYVTS SQWSSIRLRT SSTFQWLIPD SADTTATSTN CAYDRIVVAG SLLQSSVVPG SAAPFDFQAA YGLSNEMALA ISDHYPVEVT LT