Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine ECGS Protein
Click to view available options
Quantité:
5 mg
20 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
20mg
5mg
Spécification
Spécification
| Nom | ECGS Protein |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Bovine |
| Espèces | Bovine |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | The Endothelial-Mitogen was lyophilized from a concentrated solution containing 0.1M NaCl and 5mM NaH2PO4, pH 7.4. |