Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine ECGS Protein
Produktkod. 15978188
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
5 mg
20 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15978188
Brand: enQuireBio™ QP1173620mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the ECGS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Nom ECGS Protein
Quantité 20 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Bovine
Espèces Bovine
Marqueur de protéine Untagged
Tampon The Endothelial-Mitogen was lyophilized from a concentrated solution containing 0.1M NaCl and 5mM NaH2PO4, pH 7.4.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.