Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine HTF Protein
Click to view available options
Quantité:
50 mg
150 mg
1 g
Conditionnement:
150mg
1g
50mg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 280705 |
| Nom | HTF Protein |
| Quantité | 50 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | TF |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Bovine |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |