missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Mannose-binding protein 1

Code produit. p-7147973
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15982838

Marque: enQuireBio™ QP10091ma20ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Mannose-binding protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_776532.1
Identification génétique (Entrez) 281297
Nom Mannose-binding protein 1
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MBL
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Bovine
Espèces Mammal
Marqueur de protéine Flag
Séquence DTETENCENI RKTCPVIACG PPGINGIPGK DGRDGAKGEK GEPGQGLRGS QGPPGKMGPQ GTPGIPGIPG PIGQKGDPGE NMGDYIRLAT SERATLQSEL NQIKNWLIFS LGKRVGKKAF FTNGKKMPFN EVKTLCAQFQ GRVATPMNAE ENRALKDLVT EEAFLGITDQ ETEGKFVDLT GKGVTYQNWN DGEPNNASPG EHCVTLLSDG TWNDIACSAS FLTVCEFSL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis