Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine UMOD Protein
Code produit. 15985029
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 15985029
Marque: enQuireBio™ QP138901mg
A cDNA sequence encoding the UMOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom UMOD Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Canine
Espèces Canine
Marqueur de protéine Untagged
Séquence RSCSECHSNA TCMEDGMVTT CSCLVGFTGS GFECVDLDEC AIPGAHNCSE GSSCMNTLGS YLCTCPDGFR LTPGLGCIDV DECSEPGLSR CHALATCINN KGNYSCVCPA GYRGDGQHCE CSPGSCGPGL DCVPVGDALV CADPCQEHRI LDEYWRSTEY GAGYTCDVGL NGWYRFTGPG GVRLAETCVP VLHCNTAAPM WLNGTHPTRD QGIVNRTACA HWRGHCCLWD ASIQVKACAG GYYVYNLTET PECYLAYCTD PTSVLGTCEE CSVEEDCKSH DGMWSCQCKQ DFNVTDLFLL DRLECRPNDI KVSLSKCQLK SLGFEKVFMY LRDSQCSGFN ERGDRDWVSV VTPARDGPCG TVMVRNETHA TYSNTLYLAD EIVIRDRNIK INFECSYPLD MKVSLETSLQ PIVSSLNISV GGTGMFTVRM ALFQTPDYTQ PYQGSSVTLT TEAFLYVGTM LDGGDLSRFA LLMTNCYATP SSNATDPLKY FIIQDRCPRT TDSTIQVVEN GESPQGRFSV QMFRFAGNYD LVYLHCEVYL CDIINEKCKP TCSGTRFRSG GIIDQSRVLN LGPITRKNVQ AVVSRAASS
Tampon The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.1 mg/ml containing deionized water.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt