Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine UMOD Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | UMOD Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Canine |
| Espèces | Canine |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | RSCSECHSNA TCMEDGMVTT CSCLVGFTGS GFECVDLDEC AIPGAHNCSE GSSCMNTLGS YLCTCPDGFR LTPGLGCIDV DECSEPGLSR CHALATCINN KGNYSCVCPA GYRGDGQHCE CSPGSCGPGL DCVPVGDALV CADPCQEHRI LDEYWRSTEY GAGYTCDVGL NGWYRFTGPG GVRLAETCVP VLHCNTAAPM WLNGTHPTRD QGIVNRTACA HWRGHCCLWD ASIQVKACAG GYYVYNLTET PECYLAYCTD PTSVLGTCEE CSVEEDCKSH DGMWSCQCKQ DFNVTDLFLL DRLECRPNDI KVSLSKCQLK SLGFEKVFMY LRDSQCSGFN ERGDRDWVSV VTPARDGPCG TVMVRNETHA TYSNTLYLAD EIVIRDRNIK INFECSYPLD MKVSLETSLQ PIVSSLNISV GGTGMFTVRM ALFQTPDYTQ PYQGSSVTLT TEAFLYVGTM LDGGDLSRFA LLMTNCYATP SSNATDPLKY FIIQDRCPRT TDSTIQVVEN GESPQGRFSV QMFRFAGNYD LVYLHCEVYL CDIINEKCKP TCSGTRFRSG GIIDQSRVLN LGPITRKNVQ AVVSRAASS |
| Tampon | The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.1 mg/ml containing deionized water. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur