Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein
Code produit. p-7152510
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15968369
Marque: enQuireBio™ QP5875ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Felis catus (Cat) (Felis silvestris catus) CSF1R / MCSF Receptor / CD115, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001009231.1
Identification génétique (Entrez) 493706
Nom Cat CSF1R / MCSF Receptor / CD115 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CSF1R
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rat
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence VPVIQPSGPE LVVEPGTTVT LRCVGNGSVE WDGPISPHWN LDLDPPSSIL TTNNATFQNT GTYHCTEPGN PQGGNATIHL YVKDPARPWK VLAQEVTVLE GQDALLPCLL TDPALEAGVS LVRVRGRPVL RQTNYSFSPW HGFTIHKAKF IENHVYQCSA RVDGRTVTSM GIWLKVQKDI SGPATLTLEP AELVRIQGEA AQIVCSASNI DVNFDVSLRH GDTKLTISQQ SDFHDNRYQK VLTLNLDHVS FQDAGNYSCT ATNAWGNHSA SMVFRVVESA YLNLTSEQSL LQEVTVGEKV DLQVKVEAYP GLESFNWTYL GPFSDYQDKL DFVTIKDTYR YTSTLSLPRL KRSEAGRYSF LARNAGGQNA LTFELTLRYP PEVRVTMTLI NGSDTLLCEA SGYPQPSVTW VQCRSHTDRC DESAGLVLED SHSEVLSQVP FHEVIVHSLL AIGTLEHNRT YECRAFNSVG NSSQTFWPIS IGAHTQLPDE LLFTP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.