missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Chicken GH Protein

Code produit. 15994468
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15994468

Marque: enQuireBio™ QP1063220ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom GH Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique GH Chicken Recombinantis fully biologically active in homologous assays and in PDF-P1 3B9 cells stably transfected with rabbit GH receptors.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Chicken
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAPGSWFSPL LIAVVTLGLP QEAAATFPAM PLSNLFANAV LRAQHLHLLA AETYKEFERT YIPEDQRYTN KNSQAAFCYS ETIPAPTGKD DAQQKSDMEL LRFSLVLIQS WLTPVQYLSK VFTNNLVFGT SDRVFEKLKD LEEGIQALMR ELEDRSPRGP QLLRPTYDKF DIHLRNEDAL LKNYGLLSCF KKDLHKVETY LKVMKCRRFG ESNCTI
Tampon The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.3% NaHCO3 adjusted to pH 8.
Pureté ou qualité Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SDS-PAGE gel. (b) Analysis by SEC-HPLC.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis