Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee Glypican-3 Protein
Code produit. p-7147970
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
50µg
Code produit. 15992828
Marque: enQuireBio™ QP10081ma20ug
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001129209.1
Identification génétique (Entrez) 465866
Nom Glypican-3 Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) GPC3
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Chimpanzee
Espèces Mammal
Marqueur de protéine His
Séquence QPPPPPPDAT CHQVRSFFQR LQPGLKWVPE TPVPGSDLQV CLPKGPTCCS RKMEEKYQLT ARLNMEQLLQ SASKELKFLI IQNAAVFQEA FEIVVRHAKN YTNAMFKNNY PSLTPQAFEF VGEFFTDVSL YILGSDINVD DMVNELFDSL FPVIYTQLMN PGLPDSALDI NECLRGARRD LKVFGNFPKL IMTQVSKSLQ VTRIFLQALN LGIEVINTTD HLKFSKDCGR MLTRMWYCSY CQGLMMVKPC GGYCNVVMQG CMAGVVEIDK YWREYILSLE ELVNGMYRIY DMENVLLGLF STIHDSIQYV QKNAGKLTTT IGKLCAHSQQ RQYRSAYYPE DLFIDKKVLK VARVEHEETL SSRRRELIQK LKSFISFYSA LPGYICSHSP VAENDTLCWN GQELVERYSQ KAARNGMKNQ FNLHELKMKG PEPVVSQIID KLKHINQLLR TMSVPKGRVL DKNLDEEGFE SGDCGDDEDE CIGGSGDGMM KVKNQLRFLA ELAYDLDVDD APGSNQQATP KDNEISTFHN LGNVHS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.