Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster C-C motif chemokine Protein
Code produit. 16097281
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16097281
Marque: enQuireBio™ QP8949ec1mg
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus C-C motif chemokine, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion XP_003495840.1
Identification génétique (Entrez) 100763833
Nom C-C motif chemokine Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Longueur des protéines Full Length of Mature Protein
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Chinese Hamster
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence QPDAVNSPLT CCYSFTAKRI PEKRLESYKR ITSSKCPKEA VIFITKLKRE ICADPKQDWV QTYTKKLDQS QAKSEAATVY KTAPLNANLT HESAVNASTT AFPTTDLRTS VRVTSMTVN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.