Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue-2 C-terminal Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | Dengue-2 C-terminal Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Dengue Virus |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Tampon | PBS. |
| Pureté ou qualité | Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |