Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue-2 C-terminal Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue-2 C-terminal was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
213.00€ - 1665.00€
Spécification
Nom Dengue-2 C-terminal Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dengue Virus
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15957928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11654-100UG
100 μg
213.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15977928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11654-500UG
500 μg
832.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15967928
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11654-1MG
1 mg
1665.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
Dengue-2 C-terminal Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PBS.