missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 c Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | Dengue NS1 c Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Dengue Virus |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | LWSNGVLESE MVIPKNFAGP KSQHNNRPGY HTQTAGPWHL GKLEMDFDFC EGTTVVVTED CGNRGPSLRT TTASGKLITE WCCRSCTLPP LRYRGEDGCW YGMEIRPLKE KEENLVSSLV TAHHHHHH |
| Tampon | 20mM Tris-HCl pH 8.0, 8M urea and 60mM NaCl. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu