missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 n Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 n was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | Dengue NS1 n Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Dengue Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907898
|
enQuireBio™
QP11643-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927898
|
enQuireBio™
QP11643-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917898
|
enQuireBio™
QP11643-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Dengue NS1 n Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
GST | |
Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
100mM Tris-Hcl pH 8.0, 60mM NaCl, and 5% Glycerol. |