Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CALCA / CGRP Protein
Code produit. 15957469
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15957469
Marque: enQuireBio™ QP5746ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CALCA / CGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001003266.1
Identification génétique (Entrez) 403946
Nom CALCA / CGRP Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) CALCA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dog
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence CSNLSTCVLG TYSKDLNNFH TFSGIGFGAE TP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.