Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Tight junction protein ZO-1 Protein
Code produit. p-7153641
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16045930
Marque: enQuireBio™ QP6798ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Tight junction protein ZO-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001003140.1
Identification génétique (Entrez) 403752
Nom Tight junction protein ZO-1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) TJP1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dog
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence VVATARGVFN NNGGVLSSIE TGVSIIIPQG AIPEGVEQEI YFKVCRDNSI LPPLDKEKGE TLLSPLVMCG PHGLKFLKPV ELRLPHCASM TPDGWSFALK SSDSSSGDPK TWQNKCLPGD PNYLVGANCV SVLIDHF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.