Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ATP-dependent DNA helicase RecQ Protein
Code produit. 16057151
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16057151
Marque: enQuireBio™ QP8915ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ATP-dependent DNA helicase RecQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion WP_000035581.1
Identification génétique (Entrez) 948318
Nom ATP-dependent DNA helicase RecQ Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) recQ
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence AQAEVLNLES GAKQVLQETF GYQQFRPGQE EIIDTVLSGR DCLVVMPTGG GKSLCYQIPA LLLNGLTVVV SPLISLMKDQ VDQLQANGVA AACLNSTQTR EQQLEVMTGC RTGQIRLLYI APERLMLDNF LEHLAHWNPV LLAVDEAHCI SQWGHDFRPE YAALGQLRQR FPTLPFMALT ATADDTTRQD IVRLLGLNDP LIQISSFDRP NIRYMLMEKF KPLDQLMRYV QEQRGKSGII YCNSRAKVED TAARLQSKGI SAAAYHAGLE NNVRADVQEK FQRDDLQIVV ATVAFGMGIN KPNVRFVVHF DIPRNIESYY QETGRAGRDG LPAEAMLFYD PADMAWLRRC LEEKPQGQLQ DIERHKLNAM GAFAEAQTCR RLVLLNYFGE GRQEPCGNCD ICLDPPKQYD GSTDAQIALS TIGRVNQRFG MGYVVEVIRG ANNQRIRDYG HDKLKVYGMG RDKSHEHWVS VIRQLIHLGL VTQNIAQHSA LQLTEAARPV LRGESSLQLA VPRIVALKPK AMQKSFGGNY DRKLFAKLRK LRKSIADESN VPPYVVFNDA TLIEMAEQMP ITASEMLSVN GVGMRKLERF GKPFMALIRA HVDGD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.