Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Code produit. 16027510
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16027510
Marque: enQuireBio™ QP7160ec1mg
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase CTX-M-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion WP_013188473.1
Identification génétique (Entrez) 13909205
Nom Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) bla
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence QTADVQQKLA ELERQSGGRL GVALINTADN SQILYRADER FAMCSTSKVM AVAAVLKKSE SEPNLLNQRV EIKKSDLVNY NPIAEKHVDG TMSLAELSAA ALQYSDNVAM NKLISHVGGP ASVTAFARQL GDETFRLDRT EPTLNTAIPG DPRDTTSPRA MAQTLRNLTL GKALGDSQRA QLVTWMKGNT TGAASIQAGL PASWVVGDKT GSGDYGTTND IAVIWPKDRA PLILVTYFTQ PQPKAESRRD VLASAAKIVT NGL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.