Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA-binding protein HU-alpha Protein
Code produit. 16028240
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16028240
Marque: enQuireBio™ QP7329ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 DNA-binding protein HU-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_312950.1
Identification génétique (Entrez) 914933
Nom DNA-binding protein HU-alpha Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) hupA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MNKTQLIDVI AEKAELSKTQ AKAALESTLA AITESLKEGD AVQLVGFGTF KVNHRAERTG RNPQTGKEIK IAAANVPAFV SGKALKDAVK
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 94.2% as determined by SDS-PAGE.