missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli IDNK Protein

Code produit. p-7150226
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15900199

Marque: enQuireBio™ QP123685ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the IDNK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom IDNK Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGESFI LMGVSGSGKT LIGSKVAALL SAKFIDGDDL HPAKNIDKMS QGIPLSDEDR LPWLERLNDA SYSLYKKNET GFIVCSSLKK QYRDILRKGS PHVHFLWLDG DYETILARMQ RRAGHFMPVA LLKSQFEALE RPQADEQDIV RIDINHDIAN VTEQCRQAVL AIRQNRICAK EGSASDQRCE
Tampon IDNK protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis