Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LexA repressor Protein
Code produit. 16058620
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16058620
Marque: enQuireBio™ QP7390ec50ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LexA repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_418467.1
Identification génétique (Entrez) 948544
Nom LexA repressor Protein
Quantité 50 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) lexA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MKALTARQQE VFDLIRDHIS QTGMPPTRAE IAQRLGFRSP NAAEEHLKAL ARKGVIEIVS GASRGIRLLQ EEEEGLPLVG RVAAGEPLLA QQHIEGHYQV DPSLFKPNAD FLLRVSGMSM KDIGIMDGDL LAVHKTQDVR NGQVVVARID DEVTVKRLKK QGNKVELLPE NSEFKPIVVD LRQQSFTIEG LAVGVIRNGD WL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.