missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Mcr-1 Protein

Code produit. 16010561
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16010561

Marque: enQuireBio™ QP7746iv10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Mcr-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion WP_049589868.1
Nom Mcr-1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) mcr1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MMQHTSVWYR RSVSPFVLVA SVAVFLTATA NLTFFDKISQ TYPIADNLGF VLTIAVVLFG AMLLITTLLS SYRYVLKPVL ILLLIMGAVT SYFTDTYGTV YDTTMLQNAL QTDQAETKDL LNAAFIMRII GLGVLPSLLV AFVKVDYPTW GKGLMRRLGL IVASLALILL PVVAFSSHYA SFFRVHKPLR SYVNPIMPIY SVGKLASIEY KKASAPKDTI YHAKDAVQAT KPDMRKPRLV VFVVGETARA DHVSFNGYER DTFPQLAKID GVTNFSNVTS CGTSTAYSVP CMFSYLGADE YDVDTAKYQE NVLDTLDRLG VSILWRDNNS DSKGVMDKLP KAQFADYKSA TNNAICNTNP YNECRDVGML VGLDDFVAAN NGKDMLIMLH QMGNHGPAYF KRYDEKFAKF TPVCEGNELA KCEHQSLINA YDNALLATDD FIAQSIQWLQ THSNAYDVSM LYVSDHGESL GENGVYLHGM PNAFAPKEQR SVPAFFWTDK QTGITPMATD TVLTHDAITP TLLKLFDVTA DKVKDRTAFI R
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis