Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Modification methylase EcoRV Protein
Code produit. 16048760
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16048760
Marque: enQuireBio™ QP7415ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Modification methylase EcoRV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_863581.1
Identification génétique (Entrez) 1446622
Nom Modification methylase EcoRV Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ecoRVM
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MKDKVFVPPI KSQGIKTKLV PCIKRIVPKN FNGVWVEPFM GTGVVAFNVA PKDALLCDTN PHLISFYNAL KNKDITGDLV KDFLYREGEK LLLSNGEYYY EVRERFNNYK EPLDFLFLNR SCFNGMIRFN SKGGFNVPFC KKPNRFAQAY ITKISNQVDR ISEIISKGNY TFLCQSFEKT IGMVNRDDVV YCDPPYIGRH VDYFNSWGER DERLLFETLS SLNATFITST WHHNDYRENK YVRDLWSSFR ILTKEHFYHV GASEKNRSPM VEALITNIAK DIIDHIEKSS GDILVIEE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.