missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Ornithine decarboxylase, inducible Protein

Code produit. 16026971
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16026971

Marque: enQuireBio™ QP8883ec200ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ornithine decarboxylase, inducible, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Numéro d’adhésion NP_415220.1
Identification génétique (Entrez) 945297
Nom Ornithine decarboxylase, inducible Protein
Quantité 200 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) speF
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MSKLKIAVSD SCPDCFTTQR ECIYINESRN IDVAAIVLSL NDVTCGKLDE IDATGYGIPV FIATENQERV PAEYLPRISG VFENCESRRE FYGRQLETAA SHYETQLRPP FFRALVDYVN QGNSAFDCPG HQGGEFFRRH PAGNQFVEYF GEALFRADLC NADVAMGDLL IHEGAPCIAQ QHAAKVFNAD KTYFVLNGTS SSNKVVLNAL LTPGDLVLFD RNNHKSNHHG ALLQAGATPV YLETARNPYG FIGGIDAHCF EESYLRELIA EVAPQRAKEA RPFRLAVIQL GTYDGTIYNA RQVVDKIGHL CDYILFDSAW VGYEQFIPMM ADCSPLLLDL NENDPGILVT QSVHKQQAGF SQTSQIHKKD SHIKGQQRYV PHKRMNNAFM MHASTSPFYP LFAALNINAK MHEGVSGRNM WMDCVVNGIN ARKLILDNCQ HIRPFVPELV DGKPWQSYET AQIAVDLRFF QFVPGEHWHS FEGYAENQYF VDPCKLLLTT PGIDARNGEY EAFGVPATIL ANFLRENGVV PEKCDLNSIL FLLTPAEDMA KLQQLVALLV RFEKLLESDA PLAEVLPSIY KQHEERYAGY TLRQLCQEMH DLYARHNVKQ LQKEMFRKEH FPRVSMNPQE ANYAYLRGEV ELVRLPDAEG RIAAEGALPY PPGVLCVVPG EIWGGAVLRY FSALEEGINL LPGFAPELQG VYIEEHDGRK QVWCYVIKPR DAQSTLLKGE KL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis