Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UPP1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | UPP1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | E. coli |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKSDVFHLG LTKNDLQGAT LAIVPGDPDR VEKIAALMDK PVKLASHREF TTWRAELDGK PVIVCSTGIG GPSTSIAVEE LAQLGIRTFL RIGTTGAIQP HINVGDVLVT TASVRLDGAS LHFAPLEFPA VADFECTTAL VEAAKSIGAT THVGVTASSD TFYPGQERYD TYSGRVVRHF KGSMEEWQAM GVMNYEMESA TLLTMCASQG LRAGMVAGVI VNRTQQEIPN AETMKQTESH AVKIVVEAAR RLL |
| Tampon | UPP1 solution (1 mg/ml) contains 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
| Afficher plus |