missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire GP Protein

Code produit. p-7149565
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15968158

Marque: enQuireBio™ QP11727100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire GP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom Ebola Zaire GP Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Ebola Virus
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Tampon Ebola Zaire GP protein solution is supplied in Phosphate buffer with 25mM arginine and 0.02% sodium azide.
Pureté ou qualité >95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain).
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis