Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV EA Protein
Code produit. 15978168
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 15978168
Marque: enQuireBio™ QP11730500ug
A cDNA sequence encoding the EBV EA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom EA Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée EBV
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Tampon 50mM Tris-HCl, 60mM NaCl, 50% glycerol and 10mM glutathione.
Pureté ou qualité EBV-Ea protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).