Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV P2C Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | Hepatitis A HAV P2C Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Hepatitis A |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | 10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol. |
| Pureté ou qualité | Protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |