Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg preS1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | Hepatitis B HBsAg preS1 Protein |
| Quantité | 10 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Hepatitis B |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MGGWSSKPRQGMGTNLSVPNPLGFFPDHQLDPAFGANSNNPDWDFNPNKDHWPEAHQVGAGAFGPGFTPPHGGLLGWSPQAQGILTTVPVAPPPASTNRQSGRQPTPISPPLRDSHPQA |
| Tampon | HBsAg protein was lyophilized from 0.2?m filtered (1 mg/ml) solution in 20mM PBS, pH 7.4, and 50mM NaCl. |
| Afficher plus |