Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein
Code produit. 16068980
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16068980
Marque: enQuireBio™ QP7492ec100ug
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom hepatitis Protein ORF3 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) ORF3
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Hepatitis
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.