Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 CM Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | HIV-1 gp120 CM Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | HIV |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | 10mM Tris-Cl, pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101. |
| Pureté ou qualité | Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |