Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein
Code produit. 15999818
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 15999818
Marque: enQuireBio™ QP12248EC100ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom HIV-1 gp41 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Tampon 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-mercaptoethanol.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.