Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | HIV-1 Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | HIV |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | 100mM NaPO4, pH 6 and 0.05% SDS. |
| Pureté ou qualité | Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |