Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-C Protein
Code produit. p-7150121
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Code produit. 15999868
Marque: enQuireBio™ QP122642ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom HIV-1 TAT Clade-C Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Tampon 0.1% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.