Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 gp21 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | HIV HTLV-1 gp21 Protein |
| Quantité | 100 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | HIV |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | GST |
| Tampon | 60mM NaCl, 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 50% Glycerol and 10mM Glutathione. |
| Pureté ou qualité | HTLV-1 gp21 is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining) and HPLC-C4. |